Learn More
Merck Immobilon™ PVDF-Transfermembranen: P
Optimiert für die Bindung von Proteinen, die aus verschiedenen Gelmatrizen übertragen wurden. Immobilon™-P PVDF Transfermembranen bieten eine überlegene Handhabung und überlegene Färbemöglichkeiten und sind widerstandsfähiger als Nitrozellulose. Für die Verwendung mit Western Blots und in der Proteinsequenzierung. Erhältlich als Blätter oder Rollen.
Marke:  Merck IPVH09120
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10458712
  • 251.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Immobilon™ PVDF-Membranen werden in vier Typen angeboten, die jeweils für eine andere Proteinblotting-Anwendung optimiert sind. Praktische Blotting-Sandwiches mit vorgeschnittenen Membranblättern und Blotting-Filterpapier. Immobilon™ PVDF-Membranen weisen eine hohe Proteinadsorption auf, sodass während des Transfers oder der Neuverprobung keine Proteine verloren gehen. Die offene Porenstruktur erleichtert den Zugriff auf gebundene Proteine und die Entfernung ungebundener Sonden. Darüber hinaus erhöhen Immobilon™ PVDF-Membranen, die für fluoreszierende Blots optimiert sind, das Signal-Rausch-Verhältnis für eine hohe Empfindlichkeit in quantitativen Multiplex-Anwendungen erheblich.
Spezifikation
Spezifikation
9 cm
Optimiert für die Bindung von Proteinen, die aus Gelmatrizen übertragen wurden
PVDF
12 cm
Blatt
0,45 μm