Learn More
Merck Immobilon™-P PVDF-Membran
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 cm
10 m
15 cm
20 cm
26.5 cm
26 cm
7 cm
8.5 cm
8 cm
9 cm
Breite (metrisch):
10 cm
12 cm
13.5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3.75 m
8.4 cm
8.5 cm
Format:
Blatt
Rolle
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
Immobilon™ PVDF-Membranen werden in vier Typen angeboten, die jeweils für eine andere Proteinblotting-Anwendung optimiert sind. Praktische Blotting-Sandwiches mit vorgeschnittenen Membranblättern und Blotting-Filterpapier. Immobilon™ PVDF-Membranen weisen eine hohe Proteinadsorption auf, sodass während des Transfers oder der Neuverprobung keine Proteine verloren gehen. Die offene Porenstruktur erleichtert den Zugriff auf gebundene Proteine und die Entfernung ungebundener Sonden. Darüber hinaus erhöhen Immobilon™ PVDF-Membranen, die für fluoreszierende Blots optimiert sind, das Signal-Rausch-Verhältnis für eine hohe Empfindlichkeit in quantitativen Multiplex-Anwendungen erheblich.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 26.5 cm |
| Breite (metrisch) | 3.75 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optimiert für die Bindung von Proteinen, die aus Gelmatrizen übertragen wurden |
| Format | Rolle |
| Material | PVDF |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Dimensions (LxW) | 3,75 m x 26,5 cm |
| Produktlinie | Immobilon |