Learn More
Merck Durchflussreduzierende Öffnungen
Artikelnummer. p-3303261 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Luftstromrate:
1 l/min
2 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10072423
Marke: Merck XX5000002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzeugt einen quantitativen Luftstrom durch einen Filter für die Analyse von Verunreinigungen in der Luft
Durchflussbegrenzungsfilter erzeugen einen quantitativen Luftstrom durch einen MF-Millipore-Filter für die Analyse von Kontamination in der Luft. Die Öffnungen werden in den Auslass eines Millipore Aerosolanalysehalters oder Aerosoladapters eingefädelt, um eine konstante Durchflussrate bei Anwendung des geforderten Vakuumpegels zu ermöglichen. Die Nennwerte sind bis auf ca. 15 % genau. Für eine höhere Genauigkeiten kann die Blende mit einem Durchflussmesser auf das Ist-Niveau des Arbeitsvakuums kalibriert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kits oder Verbrauchsmaterialien für Umwelttests
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Millipore Halter für Aerosolanalyse oder Aerosoladapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erzeugung einer quantitativen Luftströmung durch einen Millipore Filter zur Analyse von Kontamination in der Luft
Luftstromrate 1 l/min
Enthält Durchflussbegrenzende Öffnung, 1 l/min