Beschreibung
Durchflussbegrenzungsfilter erzeugen einen quantitativen Luftstrom durch einen MF-Millipore-Filter für die Analyse von Kontamination in der Luft. Die Öffnungen werden in den Auslass eines Millipore Aerosolanalysehalters oder Aerosoladapters eingefädelt, um eine konstante Durchflussrate bei Anwendung des geforderten Vakuumpegels zu ermöglichen. Die Nennwerte sind bis auf ca. 15 % genau. Für eine höhere Genauigkeiten kann die Blende mit einem Durchflussmesser auf das Ist-Niveau des Arbeitsvakuums kalibriert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kits oder Verbrauchsmaterialien für Umwelttests |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Millipore Halter für Aerosolanalyse oder Aerosoladapter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erzeugung einer quantitativen Luftströmung durch einen Millipore Filter zur Analyse von Kontamination in der Luft |
| Luftstromrate | 1 l/min |
| Enthält | Durchflussbegrenzende Öffnung, 1 l/min |