Learn More
Merck Express™ PLUS Membranfilter
Die Membranen aus glattem weißen Polyethersulfon gewährleisten eine ultraschnelle Filtration in verschiedensten Anwendungsbereichen
165.00 € - 705.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PES |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10228250
|
Merck
GPWP04700 |
47 mm | 0,22 μm |
352.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10400041
|
Merck
GPWP01300 |
13 mm | 0,22 μm |
178.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10569022
|
Merck
GPWP02500 |
25 mm | 0,22 μm |
217.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10054590
|
Merck
GPWP09050 |
90 mm | 0,22 μm |
345.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10722151
|
Merck
GPWP14250 |
142 mm | 0,22 μm |
705.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10022433
|
Merck
HPWP01300 |
13 mm | 0,45 μm |
165.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10409183
|
Merck
HPWP14250 |
142 mm | 0,45 μm |
700.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10764974
|
Merck
HPWP09050 |
90 mm | 0,45 μm |
329.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10408023
|
Merck
HPWP02500 |
25 mm | 0,45 μm |
221.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10326353
|
Merck
HPWP04700 |
47 mm | 0,45 μm |
302.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Einfache weiße Membranen aus Polyethersulfon bieten ultraschnelle Filtration für eine Vielzahl von Anwendungen
- Hydrophil, hohe Durchsatzmenge, geringe Proteinbindung
- Stärke: ≥150 und ≤200 μm
- Sterilisation: durch Autoklavieren (121 °C bei 1 bar), EO oder Gammabestrahlung
- Bakterielle Endotoxine: 0.5 EU/ml
- Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: <1.5 %
- Durchflussrate: 40 ml/min. cm2bei 2 bar, 25 °C
Anwendungsbereiche:
Extrem schnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern und anderen wässrigen Lösungen. Diese Membran kann zudem in vielen gebrauchsfertigen, sterilen Filtrationsgeräten verwendet werden.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
Hydrophil |
Weiß | |
PES | |
Extrem schnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern und anderen wässrigen Lösungen.Diese Membran kann zudem in vielen gebrauchsfertigen, sterilen Filtrationsgeräten verwendet werden. | |
Filtermembranen |