Learn More
Merck Leere Monitorkassette für 37 mm-Aerosol-Monitore
Artikelnummer. p-105427 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Nachfüllen der Kassette mit entsprechenden Filtern
Schließen von Einlass und Auslass des Monitors
Enthält:
Leere Monitorkassette mit Ringen und Stopfen
Leeres Monitorgehäuse ohne Ring
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10217920
Marke: Merck M00003700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für 37 mm-Monitore
  • Leere Aerosolanalysemonitore
  • Zur Verwendung mit Millipore Filtern des Typs MF (Zellulosemischester)
Millipore 37-mm-Aerosolanalysemonitore sind transparente Einweg-Filterhalter aus Kunststoff für die Verwendung mit Millipore Filtern vom Typ MF (Zellulosemischester). Eine dünne Zellulose stützt und dichtet den Filter zwischen den Monitorsektionen ab, um den Probenstrom gleichmäßig über die Filteroberfläche zu verteilen.
Das dreiteilige Design hält den Filter in seiner Position, wenn der obere Teil für die offene Aerosolprobennahme entfernt wird. Der ABC-Wert (Average Background Count) wird auf jedem Monitorpaket markiert.
Anwendungen:
Aerosolanalysemonitore sind mit 0,45 µm- und 0,8 µm-Zelluloseestern erhältlich. Abgestimmte Gewichtsmonitore enthalten zwei Filter, deren Gewicht auf 0,1 mg abgestimmt ist. So entfällt das Vorwiegen von Testfiltern in der gravimetrischen Analyse.
Bestellinformation
Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gehäuse für Aerosolanalysemonitor
Material Polystyrol
Anschlusstypen Luer-Slip (weiblich)
Zur Verwendung mit (Geräte) EMD Millipore Aerosolanalyse-Monitor (37 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schließen von Einlass und Auslass des Monitors
Enthält Leeres Monitorgehäuse ohne Ring