Learn More
Merck Leere Monitorkassette, 25 mm, Typ A
Artikelnummer. 10608091 Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
EMD Millipore Aerosolanalyse-Monitor (25 mm)
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10608091
Marke: Merck M000025A0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Probennahme und Partikelanalyse
Zubehör für dreiteiligen PS-Monitor, Typ A
Bestellinformation
Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Kits oder Verbrauchsmaterialien für Umwelttests
Material Polystyrol
Anschlusstypen Luer-Slip (weiblich), erfordert Schlauchadapter XX62 000 05
Zur Verwendung mit (Geräte) EMD Millipore Aerosolanalyse-Monitor (25 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probennahme, Partikelanalyse, Umweltanalyse
Enthält Leere Monitorkassette, 25 mm, Typ A