Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,45 μm
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Marke:  Merck HVHP04700
360.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14580kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10094600
  • 400.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.
    Merkmale und Vorteile
  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen (sowohl hydrophile als auch hydrophobe Sorten), passend für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Durapore™ Membranfilter haben eine sehr geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit Ihrer Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Nicht autoklavierbar
    Siebfilter
    PVDF
    Unsteril
    Hydrophob
    100/Packung
    Hydrophob
    47 mm
    Weiß
    PVDF
    0,45 μm
    > 2,6 ml/min x cm2
    100Pack
    Filtermembranen
    47 mm