Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,45 μm
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist. EMD Millipore Durapore™ PVDF-Membranen mit einer Porengröße von 0.45μ gewährleisten hohe Flussraten und hohen Durchsatz, einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen, eine breite chemische Verträglichkeit sowie eine geringe Proteinbindung. Verfügbar in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Marke:  Merck HVWG04700
265.71 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15228kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10699113
  • 314.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 14-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,45 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität.Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.
    Merkmale und Vorteile
  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen (sowohl hydrophile als auch hydrophobe Sorten), passend für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Durapore™ Membranfilter haben eine sehr geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit Ihrer Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Nicht autoklavierbar
    Weiß
    PVDF
    Unsteril
    Hydrophil
    100/Packung
    Filtermembranen
    47 mm
    22 psi
    Siebfilter
    0,45 μm
    > 2,6 ml/min x cm2
    100Pack
    125 μm
    Hydrophil
    47 mm