Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,22 μm
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Marke: Merck GVWP00010
996.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,22 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
2 l/min/cm2 | |
≥3,45 bar, Luft mit Wasser | |
1 Rolle x 10 Fuß | |
PVDF | |
Unsteril | |
> 1 ml/min x cm2 | |
2 l/min/cm2 | |
1 Rolle | |
4 μg/cm2 | |
Glatt | |
125 μm | |
Hydrophil | |
304 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Siebfilter, 1 Rolle x 10 Fuß | |
0,22 μm | |
GVWP | |
Proteinaufreinigung, -konzentration und -entsalzung | |
GVWP | |
75% | |
Gehäuse 1Pack | |
85 °C | |
Filtermembranen | |
304 mm x 3,04 m |