Learn More
Merck Durapore™ Membranfilter, 0,22 μm
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Marke: Merck GVWP10050
489.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,22 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
2 l/min/cm2 | |
≥3,45 bar, Luft mit Wasser | |
100 mm Durchm. | |
PVDF | |
Unsteril | |
> 1 ml/min x cm2 | |
2 l/min x cm2 | |
Glatt | |
70% | |
Glatt | |
125 µm | |
Hydrophil | |
100 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Siebfilter | |
0,22 μm | |
GVWP | |
Bietet hohe Flussraten und Durchsätze, geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen sowie breite chemische Kompatibilität und bindet weitaus weniger Protein als Nylon-, Nitrozellulose- oder PTFE-Membranen | |
GVWP | |
50Pack | |
50 pro Packung | |
85 °C | |
Filtermembranen | |
100 mm |