Learn More
Merck Millipore Direct-Q™ 3 Hahn für Rein- und Reinstwasser-Aufbereitungssysteme
Stellen Sie mit dem Millipore Direct-Q™ 3 Tap to Pure and Ultrapure Wasseraufbereitungssystem Wasser vom Typ I und Typ III aus Trinkwasser bereit.
Marke:  Merck Millipore ZRQSVP300
Artikelnummer. 12603805
  • 14025.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt : Bei Systemen von Millipore wird für die Inbetriebnahme immer Zubehör benötigt.
Beschreibung
Beschreibung
Für Labors, deren Zugang zu vorbehandeltem Wasser eingeschränkt ist und die zwischen 1 und 10 l Reinstwasser pro Tag benötigen.
Hauptmerkmale
  • Die Parameter für die Wasserqualität (Widerstand oder Leitfähigkeit, Temperatur) werden auf dem hellen Farbdisplay deutlich angezeigt
  • Die Wartung ist auf den seltenen und einfachen Austausch der erforderlichen SMARTPAK DQ3-Kartusche beschränkt (SPR00SIA1US, separat erhältlich)
  • Die volumetrische Dispensierfunktion regelt die Wasserzufuhr für Volumina bis 2.62 Gal. (9.75 l) in Schritten von 0.12 Gal. (0.25 l). Systeme werden mit 1/2NPTF-Anschluss und Einlasssieb sowie 8 mm-Außendurchmesser-Schläuchen (im Lieferumfang enthalten) an die Trinkwasserzufuhr angeschlossen
Direct-Q 3
  • Erzeugt bis zu >0.1 Gal./min. (> 0.5 l/min) Typ 1 Wasser nach Bedarf bei 25° C und 30 ppb gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) direkt aus trinkbarem Leitungswasser
  • Produktwasser eignet sich für die Vorbereitung von Puffern für Flüssigkeitschromatographie-Trennungen und biochemische Experimente, sowie für die Verwendung mit analytischen Verfahren wie Spektrophotometrie und Spektroskopie
Direct-Q 3UV
  • Reduziert Bakterien und TOC über eine UV-Lampe mit zwei Wellenlängen auf 10 ppb
  • Produktwasser eignet sich für Anwendungen, die sehr geringe organische Verschmutzungen erfordern wie HPLC-, GC-, ILC- und TOC-Analysen
  • Typ 1 Wasser für die mobile HPLC-Phasenvorbereitung, Probenverdünnung, Puffer- und Zellkulturmedienvorbereitung, Vorbereitung chemischer Lösungen für Titratoren, Spektralphotometer und Elektrophoresesysteme, Vorbereitung von Kulturmedien und Reagenzien für molekularbiologische Anwendungen
  • Typ 3 Wasser für unkritische Anwendungen wie das Waschen oder Spülen von Glaswaren
†Bei Verwendung mit Millipak™ Express™20 Endfilter.
‡Bei Verwendung mit BioPak Einweg-Ultrafilter.
Zertifizierungen
UL-gelistet