Learn More
Merck Diffusionskammerringe
Plexiglas-Ringe mit 14 mm Durchmesser für die Verwendung mit einer Diffusionskammer
Marke: Merck PR0001400
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit oder ohne Loch erhältlich
Spezifikation
Diffussionskammerkit | |
Keine Bohrung | |
0,55 in. |
Plexiglas™ | |
Plexiglas™ Ringe | |
14 mm |