Learn More
Merck Chemikalienbeständige Vakuum-/Druckpumpe
Verringert die Prozessfiltrationsdauer. Die chemikalienbeständige Vakuum-Druckpumpe unterstützt hohe Durchflussraten für schnelleres Pumpen. Aluminiumguss-Pumpenkopf, Gehäuse und Regelung optional mit chemikalienbeständigen internen Bauteilen. Leicht und tragbar zur Verwendung an mehreren Arbeitsstationen.
1780.00 € - 2045.00 €
Spezifikation
Max. Vakuum | 813 mbar (24 in. Hg) |
---|---|
Versandgewicht (angloamerikanisch) | 9 lb. |
Versandgewicht (metrisch) | 4.1 kg |
Enthält | 70 cm eines Schlauchs mit 0,25 in. Durchmesser und Millex™ FA50-Filter |
Material | Aluminium |
Benachrichtigungen:
Das Modell 220v verfügt über eine nicht standardmäßige Versorgungsspannung; stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Produkt bestellen.
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10052433
|
Merck
WP6122050 |
220 V | 50 Hz |
2045.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10555950
|
Merck
WP6111560 |
115 V | 60 Hz |
1780.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Verringert die Prozessfiltrationsdauer.Die chemikalienbeständige Vakuum-Druckpumpe unterstützt hohe Durchflussraten für schnelleres Pumpen.Aluminiumguss-Pumpenkopf, Gehäuse und Regelung optional mit chemikalienbeständigen internen Bauteilen.Leicht und tragbar zur Verwendung an mehreren Arbeitsstationen.
- Pumpen mit hoher Auslassleistung verfügen über einen Kolben für mehr Leistung und hohe Durchflussraten, die die Prozessfiltrationszeit senken
- Mit optionalem chemikalienbeständigen Kopf und Membran für korrosive Chemikalien, Lösungsmittel und Dämpfe
- Tragbar für einfache Verwendung an mehreren Arbeitsstationen
- Mit einem Millex™ FA50 Filter für In-Line-Feuchtigkeitsschutz
- UL-gelistet und CE-zertifiziert
Zertifizierungen
UL-gelistet und mit CE-Kennzeichnung
Spezifikation
813 mbar (24 in. Hg) | |
4.1 kg | |
Aluminium | |
4.1 kg | |
7 in. | |
8 in. | |
2,45 bar |
9 lb. | |
70 cm eines Schlauchs mit 0,25 in. Durchmesser und Millex™ FA50-Filter | |
9 lb. | |
37 l/min | |
17.8 cm | |
20.3 cm |