Learn More
KARTELL Embedding Rings
Embedding Rings are made from ABS, available in multiple colors.
Marke: KARTELL 0291903
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Embedding rings made from ABS.
- Available in the colours: White (03), Blue (04), Yellow (06), Green (12), Pink (13).
Spezifikation
Embedding Ring | |
White | |
28 mm | |
1.1 in. |
Plastic | |
41 mm | |
1.61 in. | |
Single-use |