Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA-Bibliothek mit humanen Drogen-Targets (384-Well)
Artikelnummer. 15601862
Click to view available options
:
Silencer™ Select siRNA-Bibliothek mit humanen Wirkstoff-Zielen (384-Well)
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15601862
Marke: Invitrogen™ A30091
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Silencer Select siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln enthält 23,778 Invitrogen™ Silencer hochwirksame und chemisch veränderte siRNAs, die auf 7,926 Gene für die Durchführung von RNAi-Screenings gegen bekannte Zielgene von Humanarzneimitteln abzielen.
Die Silencer™ Select Human Drug Targets siRNA Library umfasst Gene, die an Apoptose, Seneszenz, Nukleinsäure-Bindung, Autophagie, DNA-Reparatur beteiligt sind, sowie charakterisierte Kernrezeptoren und andere Gene, die als potenzielle Targets für Therapeutika gelten. Die Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library enthält 23,778 Ambion™ Silencer Select hochpotente und chemisch modifizierte siRNAs, die 7,926 Gene für die Durchführung von RNAi-Screens gegen bekannte Target-Gene von Humanarzneimitteln anvisieren. Diese Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Warum sollte man die Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library verwenden? Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets sind Silencer Select siRNAs mit neuesten Design-Algorithmen, geschützten (urheberrechtlich) chemischen Modifikationen und hochwertiger Synthese optimiert, um die gewünschten RNAi Ergebnisse zu gewährleisten. Die Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library enthält unsere vorkonfigurierten und, sofern verfügbar, validierten siRNAs, die mit höchster Wirksamkeit und Spezifität erzeugt wurden, sodass Sie sich auf die höchste Datenqualität konzentrieren können, die durch die beste Branchengarantie gestützt wird. Silencer Select siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, hochwirksame siRNAs zu verwenden, um die Entdeckung mit noch weniger Aufwand zu maximieren. Invitrogen Silencer Select siRNAs sind mit der höchsten Potenz der verfügbaren siRNAs konzipiert, was zu 100-fach stärkeren siRNAs führt und den Genabbau bei niedrigsten Konzentrationen ermöglicht. Die hochwirksamen Silencer Select siRNAs ermöglichen es Ihnen, noch niedrigere Konzentrationen von siRNAs zu verwenden, was hilft, Off-Target-Effekte zu minimieren, falsch-negative Daten zu reduzieren und die Ausgabe der siRNA-Bibliothek für zusätzliche Screens und Datenvalidierung zu maximieren. Die Silencer Select Human Drug Targets siRNA Library enthält 0.25 nmol jeder hochpotenten siRNA, ausreichend für mindestens 500 Transfektionen (bei 5 nM siRNA, 100 μl Transfektionsvolumen).
Die Bibliothek enthält Gen-IDs aus Thermo Fishers Human Druggable Genom und Human Extended Druggable Genome siRNA-Bibliotheken, die nicht bereits in den Kinase-, Phosphatase-, Protease-, Ionenkanal-, GPCR- oder Ubiquitin-Bibliotheken enthalten sind. Die Silencer Select siRNAs wurden unter Verwendung der führenden Algorithmen von Thermo Fisher Scientific entwickelt – zusammen mit unseren neuartigen chemischen Modifikationen an gesperrten Nukleinsäuren (LNA) trägt dies dazu bei, die Wirksamkeit, Spezifität und Potenz zu gewährleisten, die für das RNAi-Screening mit einer umfassenden vordefinierten Plattform für die therapeutische Entdeckung erforderlich sind.
  • Überlegene Wirksamkeit: Reduzieren Sie die Off-Target-Effekte um bis zu 90 % durch modernste Design-Algorithmen und chemische Modifikationen der LNA
  • Höchste Effizienz: Führen Sie Abbaustudien mit 100-fach stärkeren siRNAs durch als derzeit verfügbare siRNAs
  • Zuverlässig: Erzielen Sie schnellere Entdeckungen durch Konsistenz des Genabbaus und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
  • Praktisch: Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem 96- und 384-Well Array-Format
  • Anpassbar: Wählen Sie die beste Option für Ihre Anforderungen an den Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 23,778 siRNAs insgesamt, die auf 7926 Gene abzielen, die auf 384-Well-Platten (69 Platten) plattiert sind
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.