Learn More
Invitrogen™ SILENCER™ Humane GPCR siRNA-Bibliothek
Die Silencer™ siRNA-Bibliothek für humane GPCRs zielt auf 1,134 Invitrogen™ Silencer siRNAs ab, die 378 nicht-olfaktorischen menschliche GPCRs entsprechen.
Marke: Invitrogen™ A30082
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren oder GPCRs sind Schlüsselkomponenten vieler Signalübertragungswege und stellen auch eine wichtige Klasse von krankheitsrelevanten Genen dar. Die Silencer™ Human GPCR siRNA Library zielt auf 1,134 Ambion™ Silencer siRNAs ab, die 378 nicht olfaktorische menschliche GPCRs darstellen. Diese Bibliothek wird unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Warum die Silencer Human GPCR siRNA Library verwenden? Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets sind Silencer siRNAs für Design und hochwertige Synthese mit garantierter Geräuschdämpfung optimiert. Die Silencer Human GPCR siRNA Library enthält unsere vorkonfigurierten und, wenn verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können. Alle Silencer-Bibliotheken werden anhand der neuesten verfügbaren Datenbanken und Ressourcen für aktuelle Inhalte ausgewählt. Vollständige siRNA-Sequenzinformationen sowie das spezifische und das jeweilige Gensymbol, den vollständigen Namen, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, werden bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Targets. Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren. Invitrogen Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die Silencer Human GPCR siRNA Library enthält 0.25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 μl Transfektionsvolumen).Mithilfe der Invitrogen Silencer-Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert, ermöglicht die Silencer Human GPCR siRNA Library eine hohe Zielspezifität und siRNA-Potenz sowie ein präzises und gleichzeitig kostengünstiges funktionelles RNAi-Screening gegen bekannte GPCRs.
- Umfassend: Beschleunigen Sie die funktionelle Gen-Erkennung mit der vordefinierten Silencer Human GPCR siRNA Library
- Zuverlässig: Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei einzelnen siRNAs pro Gen-Target
- Effektiv: Reduzieren Sie die Off-Target-Auswirkungen bei niedrigen Konzentrationen mit bewährtem Invitrogen Silencer siRNA-Design
- Praktisch: Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem Array-Format
- Anpassbar: Wählen Sie die beste Option für Ihre Anforderungen an den Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Spezifikation
1134 siRNAs insgesamt, die auf 378 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (15 Platten) plattiert sind |
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.