Learn More
Invitrogen™ SILENCER™ siRNA-Bibliothek für das Genom des Menschen
Artikelnummer. 15651842
Click to view available options
:
Silencer™ siRNA-Bibliothek für humanes Genom
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 15651842
Brand: Invitrogen™ A30076
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Silencer™ siRNA-Bibliothek für das humane Genom enthält insgesamt 65,058 siRNAs, die auf 21,686 Gene abzielen, die aus der NCBI RefSeq-Datenbank extrahiert wurden.
Die epigenetische Regulation der Genexpression erweist sich als wichtiger Regulator bei der Entwicklung und dem Fortschreiten einer Vielzahl von menschlichen Erkrankungen. Die Silencer™ Human Epigenetics siRNA Library enthält 1,560 Ambion™ Silencer siRNAs, die 520 epigenetische Enzyme ansprechen, einschließlich derjenigen, die epigenetische Signale durch die Acetylierung und Methylierung von Histonen vermitteln. Die Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Die Silencer Human Epigenetics siRNA Library nutzt die Ambion Silencer-Technologie, die auf stringenten Bioinformatiken basiert, um eine hohe Target-Spezifität und siRNA-Potenz zu gewährleisten, und ist eine ideale RNAi Screening-Lösung für fokussierte und kostengünstige epigenetische Genabbau-Studien
Warum sollten Sie die Silencer siRNA-Bibliothek für Humangenome verwenden? Thermo Fisher Scientific Silencer siRNAs sind für Design und hochwertige Synthese mit garantierter Geräuschdämpfung optimiert (erfahren Sie mehr über die Gewährleistung). Die Silencer siRNA-Bibliothek für Humangenome enthält vorkonfigurierte und je nach Verfügbarkeit validierte siRNAs, die unter Berücksichtigung von Potenz und Spezifität erzeugt werden. So können Sie sich auf Datenqualität und nicht auf Leistungsprobleme konzentrieren (weitere Informationen zum Design). Die Bibliothek wird mit vollständigen siRNA-Sequenzinformationen sowie Exon-gerichtete und jedem Zielgen zugeordnete Gensymbole, den vollständigen Namen, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, geliefert. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Gen-Targets. Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren. Invitrogen Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die Silencer Humangenom-siRNA-Bibliothek enthält 0.25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 μL Transfektionsvolumen). Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen an den Arbeitsablauf Thermo Fisher Scientific bietet eine umfassende Liste vordefinierter oder benutzerdefinierter siRNA-Bibliotheken für jeden Satz von Human-, Maus- oder Rattengene an mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA oder größeren Größe. Für eine umfassende Genliste, weitere Informationen oder eine Besprechung Ihrer Forschungsarbeit mit einem unserer technischen Experten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an RNAilibraries@lifetech.com.
  • Umfasend: Beschleunigen Sie das siRNA-Screening mit kompletten und einsatzbereiten Sammlungen von Invitrogen Silencer Humangenom-siRNAs
  • Zuverlässig: Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei einzelnen siRNAs pro Gen-Target
  • Effektiv: Reduzieren Sie die Off-Target-Auswirkungen bei niedrigen Konzentrationen mit bewährtem Invitrogen Silencer siRNA-Design
  • Praktisch: Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem Array-Format
  • Anpassbar: Wählen Sie die beste verfügbare Option, um Ihren Anforderungen an den Arbeitsablauf gerecht zu werden, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 65,058 siRNAs insgesamt, die auf 21,686 Gene abzielen, die auf 384-Well-Platten (186 Platten) plattiert sind
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.