Learn More
Invitrogen™ Silencer™ siRNA-Bibliothek mit humanen Drogen-Targets (384-Well)
Die Silencer siRNA-Bibliothek für Zielgene von Humanarzneimitteln enthält 23,745 Invitrogen™ Silencer siRNAs, die auf 7,915 Gene für die Durchführung von RNAi-Screenings gegen bekannte Zielgene von Humanarzneimitteln abzielen.
Marke:  Invitrogen™ A30093
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Artikelnummer. 15621862
  • 96000.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 13-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Die Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library umfasst Gene, die an Apoptose, Seneszenz, Nukleinsäure-Bindung, Autophagie, DNA-Reparatur beteiligt sind, sowie charakterisierte Kernrezeptoren und andere Gene, die als potenzielle Targets für Therapeutika gelten. Die Silencer Human Drug Targets siRNA Library enthält 23,745 Ambion™ Silencer siRNAs, die 7,915 Gene für die Durchführung von RNAi-Screens gegen bekannte Target-Gene von Humanarzneimitteln ansprechen. Die Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
Warum die Silencer Human Drug Targets siRNA Library verwenden? Zusammen mit der sorgfältigen Bioinformatik-Auswahl von Gen-Targets sind Silencer siRNAs für Design und hochwertige Synthese mit garantierter Geräuschdämpfung optimiert. Die siRNA-Bibliothek für Silencer Human Drug Targets enthält unsere vorkonfigurierten und, wenn verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können. Alle Silencer-Bibliotheken werden anhand der neuesten verfügbaren Datenbanken und Ressourcen für aktuelle Inhalte ausgewählt. Vollständige siRNA-Sequenzinformationen sowie das spezifische und das jeweilige Gensymbol, den vollständigen Namen, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, werden bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Targets. Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren. Invitrogen Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die siRNA-Bibliothek der Silencer Human Drug Targets enthält 0.25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 μl Transfektionsvolumen).
Die Silencer Human Drug Targets siRNA Library nutzt die Invitrogen Silencer-Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert und eine hohe Zielspezifität und siRNA-Potenz ermöglicht, und ist eine ideale Lösung für fokussiertes und kostengünstiges RNAi-Screening gegen vordefinierte therapeutische Gen-Arzneimittel-Targets.
  • Umfassend: Beschleunigen Sie Ihre Target-Screens für Arzneimittel mit vordefinierten Bibliotheken von Silencer Human Drug Targets siRNAs
  • Zuverlässig: Erhöhen Sie die Genauigkeit beim Target-Screening mit drei individuellen siRNAs pro Gen-Target. Effektiv: Reduzieren Sie die Off-Target-Effekte bei niedrigen Konzentrationen mit dem bewährten Invitrogen Silencer siRNA-Design
  • Praktisch: Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem 96- und 384-Well Array-Format
  • Anpassbar: Wählen Sie die beste Option für Ihre Anforderungen an den Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Spezifikation
Spezifikation
23,745 siRNAs insgesamt, die auf 7915 Gene abzielen, die auf 384-Well-Platten (69 Platten) plattiert sind
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.