Learn More
Agilent BioTek ELx405 Select Spülvorrichtung für Deepwell-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17207989 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Enthält:
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell; Ultrasonic Advantage; automatischer 4-Puffer-Wechsel; optimierte Zellwäsche für lose anhaftende Einschichten
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell; Ultrasonic Advantage; optimierte Zellwäsche für lose anhaftende Einschichten
96-/384-Well-Verteiler; Deepwell; automatischer 4-Puffer-Wechsel; optimierte Zellwäsche für lose anhaftende Monoschichten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17207989
Marke: Agilent BioTek ELX405CVSN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Das erste Deep-Well-Mikrotiterplatten-Waschgerät, das <50 mm hohe 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten aspiriert und abfüllt
Das BioTek ELx405 Select ist das erste Deepwell-Platten-Waschgerät, das in 96- und 384-Well-Deepwell- und Standardhöhen-Mikrotiterplatten absaugt und abgibt. Das ELx405 Select ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um eine Vielzahl von Plattenwaschanwendungen, einschließlich ELISA- und zellbasierter Assays, zu ermöglichen.
Die Wartung ist einfach mit dem patentierten Ultrasonic Advantage, der Verteilerröhrchen automatisiert und reinigt, um aufgebautes Salz und Protein zu entfernen.
Zertifizierungen
CE- und ETL-Kennzeichnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Präzision ≤3 % CV
Plattentyp 96-well Plate, 384-well Plate
Restvolumen ≤ 2 μl/Well
Einweichzeit Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min.
Typ Mikrotiterplatten-Waschgerät
Gewicht (metrisch) 13,5 kg
Waschzyklen 1 bis 10
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Art der Flüssigkeitszuführung Eine Verdrängungspumpe
Luftfeuchtigkeit 10 bis 80 %, nicht kondensierend
Frequenz 50/60 Hz
Modell ELX405UCWVD.
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 59 bis 86 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 15°bis 30 °C
Enthält 96-/384-Well-Verteiler; Deepwell; automatischer 4-Puffer-Wechsel; optimierte Zellwäsche für lose anhaftende Monoschichten
Breite (angloamerikanisch) 14 in.
Breite (metrisch) 35,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 25,4 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 17 in.
Tiefe (metrisch) 43,2 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 30 lb.
Spannung 100/240 V
Stromstärke <8 A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen