Learn More
Corning™ Elplasia™ 96-Well, Plasma-behandelte Mikrotiterplatte mit flachem Boden
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: Corning™ 4446
Beschreibung
Die einzigen Platten mit einem einfachen “Plug and Play”-Protokoll für eine gerüstfreie, selbstzusammenbauende Sphäroidbildung bei großen Volumina.
Corning Elplasia Platten mit quadratischem Boden verfügen über eine Oberfläche mit optischen Eigenschaften, die für die Bildanalyse geeignet sind, und sind daher eine ideale Lösung für die klonale Auswahl und die Bildgebung mit hoher Vergrößerung für sehr kleine Cluster. Die quadratische Elasia Platte eignet sich gut für Screening-Programme, da sie ein hohes Volumen an Sphäroiden pro Well erzeugt, was höhere Signale pro Well ermöglicht. Platten mit quadratischem Boden werden zur Selbstbeschichtung mit Plasma behandelt und sind im 6-, 24-, 96- und 384-Well-Format erhältlich.
•Sphäroide können für 21 oder mehrere Tage gebildet und kultiviert werden
•Kann zwischen 79 – 15.000 Spheroiden pro Well bilden, je nach Plattenformat, unter einer Kulturbedingung
•Das hohe Volumen an Sphäroiden, die in jedem Well erzeugt werden, erhöht die Signale pro Well, ohne die Sphäroid-Größe zu erhöhen
•Schwarze opake Seitenwände reduzieren Well-zu-Well “Cross-Talk”
•Gut geeignet für Fluoreszenz-/Lumineszenz-Assays
•Verfügbar in mehreren Formaten, zwei Well-Geometrien und Oberflächenbeschichtungsoptionen.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Mit Deckel | |
Plasma behandelt | |
Polystyrol | |
Steril | |
Quadratisch, flacher Boden (F-Well) | |
1/Packung | |
Schwarz |
Nein | |
Nicht autoklavierbar | |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | |
96 | |
Plasma | |
5/Karton | |
5 |