Learn More
Corning™ Elplasia™ 96-Well-Mikrotiterplatte mit extrem niedriger Bindung, U-Boden
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Farbe:Schwarz, durchsichtiger Boden; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke:  Corning™ 4442
513.80 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16455299
  • 582.18 € / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die einzigen Platten mit einem einfachen “Plug and Play”-Protokoll für eine gerüstfreie, selbstzusammenbauende Sphäroidbildung bei großen Volumina.
Neuartige Well-Geometrie und Oberflächenbeschichtungen, einschließlich Corning Ultra Low Attachment (ULA) auf dem runden Boden. Die Corning ULA-Oberfläche ist hydrophil, biologisch inert und nicht abbaubar, was eine hochgradig reproduzierbare Sphäroidbildung und eine einfache Entnahme fördert.
Corning Elplasia Platten mit rundem Boden, optimal für die Massen-Sphäroidbildung, -sammlung und -expansion.  Platten mit rundem Boden verfügen über eine Corning Ultra-Low Attachment-Oberfläche und sind in 6-, 24-, und 96-Well-Formaten erhältlich.
•Sphäroide können für 21 oder mehrere Tage gebildet und kultiviert werden
•Kann zwischen 79 – 15.000 Spheroiden pro Well bilden, je nach Plattenformat, unter einer Kulturbedingung
•Das hohe Volumen an Sphäroiden, die in jedem Well erzeugt werden, erhöht die Signale pro Well, ohne die Sphäroid-Größe zu erhöhen
•Schwarze opake Seitenwände reduzieren Well-zu-Well “Cross-Talk”
•Gut geeignet für Fluoreszenz-/Lumineszenz-Assays
•Verfügbar in mehreren Formaten, zwei Well-Geometrien und Oberflächenbeschichtungsoptionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Mit Deckel
Sehr niedrige Zelladhäsion
Polystyrol
Steril
Runder Boden (U-Well)
5/Packung
Schwarz
Nein
Nicht autoklavierbar
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
96
Extrem geringe Bindung
5/Karton
5