Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, elliptisch
Für erheblich erhöhte Magnetstärke und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung. Rührstäbchen aus Seltenerdmetallen sind durch einen chemisch inerten, rußschwarzen Punkt leicht zu erkennen.
32.45 € - 51.95 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-gekapselter Samarium-Kobalt-Magnetkern |
Form | Elliptisch |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16245801
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 10 mm |
51.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11848922
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 14 mm |
39.73 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10650693
|
Fisherbrand™
|
70 mm | 28 mm |
39.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16235801
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 6 mm |
32.45 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Verwenden Sie Seltenerdmagneten für eine deutlich erhöhte magnetische Feldstärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
- Der Samarium-Kobalt-Kern ist entmagnetisierungsfest
- Gekennzeichnet durch einen chemisch inerten, schwarzen Carbonpunkt
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Elliptisch |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-gekapselter Samarium-Kobalt-Magnetkern | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer |