Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, elliptisch
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
25 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
6 mm
10 mm
14 mm
28 mm
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
Description
- Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
- Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
- Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Menge | Je 1 |
| Form | Elliptisch |