Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml-Schüssel
70 ml-Schüssel
Länge (metrisch):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Größe:
15 x 35 mm-Schüssel
28 x 65 mm-Schüssel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rückgewinnung von Kristallen, Pulvern, granulierten und festen Substanzen und dicken Flüssigkeiten
- Mit Löffelende und Spatelende
- Hergestellt aus poliertem 304-Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 70 ml-Schüssel |
| Produkttyp | Löffel- und Spatelprobenehmer |
| Größe | 28 x 65 mm-Schüssel |
| Enthält | Löffelende und Spatelende |
| Länge (metrisch) Griff | 8 mm Durchm. |
| Material | Edelstahl (AISI 304) |
| Länge (metrisch) | 50 cm |