Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml-Schüssel
70 ml-Schüssel
Länge (metrisch):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Größe:
15 x 35 mm-Schüssel
28 x 65 mm-Schüssel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Extrahiert Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien
- Verfügt über ein Löffelende und ein Spatelende
- Hergestellt aus poliertem 304-Edelstahl
- Flammfest, autoklavierbar und unempfindlich gegenüber kochendem Wasser
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 70 ml-Schüssel |
| Produkttyp | Löffel- und Spatelprobenehmer |
| Ausführung | Poliert |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschen und Behälter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt, um Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien zu extrahieren |
| Größe | 28 x 65 mm-Schüssel |
| Material | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 30 cm |