Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ellipso-Löffel- und Spatelprobenehmer
Artikelnummer. 12907320 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml-Schüssel
70 ml-Schüssel
Länge (metrisch):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Größe:
15 x 35 mm-Schüssel
28 x 65 mm-Schüssel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12907320
Marke: Bel-Art™ H368060015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine spezielle gebogene Form verhindert die Ansammlung von vergessenen Proben in Ecken.
  • Extrahiert Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien
  • Verfügt über ein Löffelende und ein Spatelende
  • Hergestellt aus poliertem 304-Edelstahl
  • Flammfest, autoklavierbar und unempfindlich gegenüber kochendem Wasser
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 10 ml-Schüssel
Produkttyp Löffel- und Spatelprobenehmer
Ausführung Poliert
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen und Behälter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt, um Kristalle, granulierte und feste Substanzen, dicke Flüssigkeiten und empfindliche Materialien zu extrahieren
Größe 15 x 35 mm-Schüssel
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 15 cm