Learn More
Thermo Scientific™ Elite pH-Taschenprüfgerät und Ersatzsensoren
Flexible pH- und Temperaturtests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite Taschenprüfgeräten mit austauschbaren Sensoren für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Umweltüberwachung, Schwimmbecken, Spas und mehr!
Marke: Thermo Scientific™ 01X001535
33.50 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Profitieren Sie von diesen Testern im Taschenformat. Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite CTS Cup-Sensor Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite pH Modell, um den pH-Wert mit der Temperatur zu messen, und verwenden Sie dabei ein direktes Messsensordesign für Ihre Anwendung. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
- Flexible Testoption
- Messung von pH-Wert und Temperatur
- Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Benötigt 4 Alkalibatterien Typ AAA
- Durchschnittlich 250 Stunden Batterielaufzeit
- Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
- Austauschbare Sensoren
- 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
- 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
Spezifikation
Ersatzsensor für Elite pH-Taschenmessgerät | |
±0,6 °C/ ± 1,0 °F für 0,0 deg;C bis 50,0 °C | |
pH, Temperatur, Temperature | |
0,01 | |
32,0 bis 140,0 °F | |
1 Punkt | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) |
1 Ersatz-pH-Sensor | |
±0,02 | |
-1 bis +15 | |
0 bis 60 °C | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
6 Monate für Ersatzsensor | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
- Mehrere Hersteller