Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Systems™ Nachweiskit für Erdnussrückstände (Sensitiv) für Lebensmittelallergen-Tests
Click to view available options
Menge:
48 Tests
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
Vereinfachen Sie Allergentests mit dem ELISA Systems™ Erdnuss (Sensitiv) Rückstands-Detektionskit, um die Einhaltung der Kennzeichnungsvorgaben für Lebensmittelprodukte zu gewährleisten. Der Enzym-Linked Immunosorbent-Assay wurde zum einfachen, empfindlichen und schnellen Nachweis und zur Quantifizierung von Erdnusslprotein in Lebensmittel- und Umweltproben entwickelt. Dieser verbesserte, besonders empfindliche Assay wurde entwickelt und optimiert, um das Protein Ara h2 gezielt zu erkennen.
Erdnüsse sind eine Hauptursache für Lebensmittelallergien, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, und können einen anaphylaktischen Schock auslösen.1 In den letzten Jahren wurden Erdnussallergene identifiziert und charakterisiert. Das Protein Ara h2 ist eines der interessantesten Erdnussproteine.2
Verwenden Sie das ELISA Systems Erdnuss (Sensitiv)-Rückstands-Detektionskit zum schnellen Nachweis und zur Quantifizierung des Proteins Ara h2 in Lebensmittel- und Umweltproben.
Alle Ergebnisse sollten im Rahmen eines HACCP-Plans für Lebensmittelallergene interpretiert werden. Jede Probe, die ein positives Ergebnis aufweist, sollte als vorläufiges Ergebnis angesehen werden, und es sollten Bestätigungen oder weitere Tests durchgeführt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits werden von ELISA Systems Pty Ltd. hergestellt
ELISA Systems ist eine Marke der ELISA Systems Pty Ltd.
Verwenden Sie das ELISA Systems Erdnuss (Sensitiv)-Rückstands-Detektionskit zum schnellen Nachweis und zur Quantifizierung des Proteins Ara h2 in Lebensmittel- und Umweltproben.
- Schnell: Probenvorbereitung, die in weniger als 60 Minuten bei schnellen Testumläufe und -aktionen zu Ergebnissen führt
- Einfach: Gebrauchsfertige Flüssigreagenzien und -konzentrate sowie ein gemeinsames Handhabungsverfahren für alle Kits sorgen dafür, dass ELISA Systems-Assays einfach zu implementieren und auszuführen sind
- Robust: Gebrauchsfertige Flüssigkeitskontrollen und allergenfreie Reagenzien ohne Kontrolle bedeuten ein geringeres Risiko einer Kreuzkontamination, das zu falsch-positiven Ergebnissen führen könnte
- Flexibel: Für qualitative oder quantitative Tests — ein einziges Kit für mehrere Anwendungen
- Empfindlich: Nachweis von Proteinen oder Proteinrückständen, einschließlich hitzestabiler Proteine, in niedrigen Konzentrationen zur Gewährleistung einer verbesserten Produktsicherheit
- Support: Unser erfahrenes technisches Team unterstützt Sie und hilft Ihnen, Verzögerungen bei der Testberichterstattung zu minimieren
Alle Ergebnisse sollten im Rahmen eines HACCP-Plans für Lebensmittelallergene interpretiert werden. Jede Probe, die ein positives Ergebnis aufweist, sollte als vorläufiges Ergebnis angesehen werden, und es sollten Bestätigungen oder weitere Tests durchgeführt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
ELISA Systems™ Food Allergen Test Kits werden von ELISA Systems Pty Ltd. hergestellt
ELISA Systems ist eine Marke der ELISA Systems Pty Ltd.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | ELISA Systems Nachweiskit für Erdnussrückstände (sensitiv) |
| Nachweisbare Analyten | ARA h2 Erdnussallergen |
| Immunassay-Kit-Format | ELISA |
| Kitinhalt | 20x-Konzentrat für Extraktionslösung, 20x-Extraktionslösungskonzentrat für Proben, die Polyphenole enthalten, 20x-Waschpufferlösungskonzentrat, Enzym-Konjugat:, Negativkontrolle Standard, Positivkontrolle Standard, Stopplösung, Substrat, Teststreifen |
| Menge | 48 Tests |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |