Learn More
Invitrogen™ ELISA/ELISPOT Coating Buffer Powder
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Getrocknete Pulverformulierung von phosphatgepufferter Kochsalzlösung
- Jedes Paket wird in 1 Liter destilliertem, entionisiertem Wasser rekonstituiert und anschließend mit einem 0,22 μm-Filter gefiltert
- Der resultierende 1x PBS (pH 7,4) eignet sich als ELISA/ELISPOT-Beschichtungspuffer
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Beschichtungspuffer |
| Menge | Je 1 |
| Form | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, ELISPOT |