Learn More
Tocris Bioscience™ Elinogrel
P2Y12 antagonist
213.00 € - 850.00 €
Spezifikation
Reinheit | 97% |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Produkttyp | Elinogrel |
Molekulargewicht | 523.95 |
Hemmstoffe | Elinogrel |
Beschreibung
P2Y12 antagonist; exhibits antiplatelet activity.Spezifikation
97% | |
Elinogrel | |
Elinogrel |
-20 °C | |
523.95 |
Nur für Forschungszwecke