Learn More
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 23L 301 E301, Inhalt 23 l, 400V /2
Artikelnummer. p-8575001
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
23 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
8.25 x 7 x 6.5 in.
235 x 255 x 400 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
580 x 410 x 420 mm
715 x 505 x 690 mm
Wirkleistung:
2 kW
5000 B max., 1550 B Halterung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12049862
Marke: Carbolite™ ELF1106230SN+&02301
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für leichte Beanspruchung und allgemeine Verwendung bis zu 1100 °C. Der Carbolite™ ELF Kammerofen verfügt über eine einfache Absenktür und einen oben angebrachten Keramikschornstein.
  • 1100 °C maximale Betriebstemperatur
  • Kammervolumen 6, 14 oder 23 l
  • Aballtür mit Luftlücke zur Minimierung der Außentemperatur
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
  • Vakuumgeformte Isolierung mit geringer thermischer Masse
  • Hartkeramikherd serienmäßig installiert
  • Belüftet über oben angebrachten Keramikabzug
  • Optional: Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
Hinweis: Netzkabel und Stecker sind nicht im Lieferumfang enthalten; müssen separat erworben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Typ Kammerofen
Enthält Temperaturregler
Abmessungen (T x B x H) innen 8.25 x 7 x 6.5 in.
Abmessungen (L x B x H) außen 580 x 410 x 420 mm
Gewicht (metrisch) 24 kg
Wirkleistung 2 kW