Learn More
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 23L 301 E301, Inhalt 23 l, 400V /2
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
23 l
Abmessungen (T x B x H) innen:
8.25 x 7 x 6.5 in.
235 x 255 x 400 mm
Abmessungen (L x B x H) außen:
580 x 410 x 420 mm
715 x 505 x 690 mm
Wirkleistung:
2 kW
5000 B max., 1550 B Halterung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 1100 °C maximale Betriebstemperatur
- Kammervolumen 6, 14 oder 23 l
- Aballtür mit Luftlücke zur Minimierung der Außentemperatur
- Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
- Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
- Vakuumgeformte Isolierung mit geringer thermischer Masse
- Hartkeramikherd serienmäßig installiert
- Belüftet über oben angebrachten Keramikabzug
- Optional: Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 23 l |
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Typ | Kammerofen |
| Enthält | Temperaturregler |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 235 x 255 x 400 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 715 x 505 x 690 mm |
| Gewicht (metrisch) | 52 kg |
| Wirkleistung | 5000 B max., 1550 B Halterung |