Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
246.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Spannung 230 V
Produkttyp Ersatz-Heizelement
Frequenz 50 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11758422
Unterlagen ansehen
Bibby Scientific™
10086-42
100 mL
246.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11768422
Unterlagen ansehen
Bibby Scientific™
99966-98
250 mL
484.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11778422
Unterlagen ansehen
Bibby Scientific™
99966-99
500 mL
366.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Kolben: 250mL
Leistung: 150 W
Spezifikation
Spezifikation
230 V
Ersatz-Heizelement
50 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement