Learn More
Thermo Scientific™ Elektroporationsküvetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4524565 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch) Spalt:
1 mm
2 mm
4 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12338212
Marke: Thermo Scientific™ 551011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erleichtern Sie Identifizierung und Kennzeichnung der Proben mit qualitativ hochwertigen Thermo Scientific™ Elektroporationsküvetten aus Polycarbonat mit mattierten, farbigen Verschlusskappen.
Erleichtern Sie die Identifizierung und Kennzeichnung der Proben mit qualitativ hochwertigen Thermo Scientific™ Elektroporationsküvetten aus Polycarbonat mit mattierten, farbigen Verschlusskappen.
  • Mit Spaltbreiten von 1, 2 oder 4 mm erhältlich
  • Steril und einzeln verpackt
  • Kompatibel mit allen gängigen Elektroporatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Retortenring
Material Edelstahl
Breite (metrisch) Spalt 1 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm