Learn More
BTX™ Electroporation Cuvettes Plus™
Artikelnummer. p-7222375
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 μl
400 μl
800 μl
Breite (metrisch) Spalt:
1 mm
2 mm
4 mm
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grau
Menge:
10 Packungen
24/Packung, je 100
50 Packungen
Packungsgröße:
10 Stück
2400 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15477270
Marke: BTX™ 450134
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Electroporation Cuvettes Plus™ for use in electroporation and electrofusion of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.
  • Küvetten und Sicherheitsständer schützen sowohl den Anwender als auch die Probe
  • Kompatibel mit vielen lieferbaren Elektroporatoren
  • Die Küvetten sind mit eingebetteten polierten Aluminiumelektroden geformt, die gammabestrahlt sind, um eine garantierte Sterilität zu gewährleisten
  • BTX™ Küvetten können hohe Feldstärken von bis zu 25,0 kV/cm erreichen
  • Es sind drei Elektrodenspaltgrößen erhältlich: 1 mm für Bakterien und Hefe, 2 mm für alle Zelltypen und 4 mm für Säugetierzellen 
  • Runde Küvettenkappen sind auslaufsicher und ermöglichen ein schnelles und einfaches Entfernen mit nur einem Finger
  • Ein Küvettengestell mit 20 Positionen ist lieferbar – muss separat bestellt werden
  • BTX™ Einweg-Küvetten Plus erfordern keine Wartung und Pflege
    • Nach Gebrauch vorsichtig entsorgen
Bei 10er und 50er Packungen werden die Küvetten einzeln in einem Paket verpackt, das eine Einweg-Küvette und eine sterile Transferpipette enthält, die eine schnelle Entnahme der Probe nach der Elektroporation ermöglicht.
Bei Großpackungen werden die Küvetten in 24 Beuteln mit 100 Küvetten pro Beutel ohne Transferpipetten verpackt.
Spezifikation
Sterilität Steril
Typ Küvetten für Elektroporation
Einwegprodukt Ja
Kapazität (metrisch) 90 μl
Material Poliertes Aluminium
Verschlussfarbe Grau
Enthält 10 x einzeln verpackte Küvetten, sterile Pipette zum Entfernen der Probe nach der Elektroporation
Menge 10 Packungen
Breite (metrisch) Spalt 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BTX Generatoren, BIORAD Gene Pulser und Mikro-Pulser-Systeme
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektroporation von Bakterien und Hefe