Learn More
3M™ Elektronisches Testsystem
Click to view available options
:
Elektronisches Testsystem; zur Verwendung mit (Anwendung): Sterilisationsüberwachung; Modell: 4308
Beschreibung
- Ersatzteile sind nur für autorisierte Einrichtungen erhältlich
- Vollautomatisch mit bestanden/nicht bestandenem Bowie-Dick-Testergebnis
- Datendownload auf PC-Software zur Erfassung und Trendanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilisationsüberwachung |
| Modell | 4308 |