Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT
Artikelnummer. 16680304 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Modell:
NV1201
NV2201
NV221
NV222
NV422
NV621
NV622
NVT12000
NVT2200
NVT2201
NVT4201
NVT6200
NVT6201
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16680304
Marke: OHAUS™ 30456385
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen
  • Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
  • Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Bedienereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
  • Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich)
Beschreibung Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen
Fassungsvermögen 220,00 g
Displaytyp Hintergrundbeleuchtetes LCD
Lesbarkeit 0,1000 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen
Linearität 0,2000 g
Modell NV221
Wiederholgenauigkeit 0,1000 g
Stabilisierungszeit 1.000 s
Wägemodi Karat, Grain, Gramm, Newton, Unze, Feinunze, & Pennyweight
Abmessungen (L x B x H) 30,000 x 25,000 x 13,400 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,10 in.
Länge (metrisch) 230,00 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,00 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 7,500 in.
Breite (metrisch) 204,00 mm
Breite (metrisch) Schale 190,000 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,80 in.
Höhe (metrisch) 70,000 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 9,10 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 5,700 in.
Tiefe (metrisch) 230,00 mm
Tiefe (metrisch) Schale 144,000 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.200 lb.
Gewicht (metrisch) 1.000 kg
Elektrische Anforderungen Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert)