Learn More
Cole-Parmer™ Extraktionsheizgeräte/Rührer mit Heizmantel
Exklusiv für Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Siedepunkten, die nebeneinander erhitzt und/oder gerührt werden können
Marke:  Cole-Parmer™ 03076-46
3155.40 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15828124
  • 4885.00 € / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Ein spezieller Luftstrom sorgt dafür, dass das Gehäuse kühl bleibt
  • Rühr- oder Heizlösungen für jeden Platz
  • Kompatibel mit Kolbenvolumina von 100 bis 1000 ml
  • Die robuste Bauweise ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb der Mäntel für die Erfordernisse routinemäßiger Extraktionstests
  • Sechs Positionen
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL (33.8 oz.)
1000 ml
28,575 cm
Flaschen
13,0175 cm
230 V
450 °C
33.8 oz.
6 Positionen
11,25 in.
136 mm
5,125 in.
144,78 cm
Extraktionsheizgerät/Rührer
3,15 A
842 °F
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.
    Aktionscode: 24075
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    26
    Stunden
    15
    Minuten
    14
    Sekunden
    40
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Extraktionsheizgeräte/Rührer mit Heizmantel > 6 Positionen