Learn More
Hanna Instruments™ Lagerungslösung für Elektroden
Für die Lagerung von pH- und ORP-Elektroden. Hanna Instruments™ Elektrodenlagerungslösung wird mit Chemikalien in Reagenzienqualität hergestellt, die zur Gewährleistung einer optimalen Leistung der pH- und Redox-Elektroden beitragen.
Marke: Hanna Instruments™ HI70300M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Speziell formuliert, um mikrobielles Wachstum zu minimieren und Diffusions-/Osmoseeffekte zu vermeiden
- Zum Freihalten von Verbindungen
- Für eine schnelle und zuverlässige Messung
- Um eine optimale Ansprechzeit zu gewährleisten, sollten die Glas-Sensorspitze und die Referenzstelle der pH-Elektrode feucht gehalten werden und bei Nichtgebrauch nicht austrocknen
- Bewahren Sie die Elektrode auf, indem Sie sie in ein kleines, mit Aufbewahrungslösung gefülltes Glas legen oder die Lösung in der Schutzkappe ersetzen
Spezifikation
230 ml | |
Aufbewahrungslösung | |
Flasche |
pH- und ORP-Elektroden | |
Durchsichtig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Lagerungslösung für Elektroden > Lagerungslösung für Elektroden
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur