Learn More
Cole-Parmer™ Elektroden-Aufbewahrungsflasche
Artikelnummer. p-8003795 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11795209
Marke: Cole-Parmer™ 0599099
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Aufbewahrungsflaschen für Elektroden halten Sie die Elektroden in gebrauchsfähigem Zustand. Cole Parmer™ Aufbewahrungsflaschen für Elektroden schützen Elektroden gegen Stöße, verschüttete Flüssigkeiten und Austrocknung. In diesen Flaschen können Elektroden mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm aufbewahrt werden.
Mit diesen Aufbewahrungsflaschen für Elektroden halten Sie die Elektroden in gebrauchsfähigem Zustand.Cole ParmerTM Aufbewahrungsflaschen für Elektroden schützen Elektroden vor Stößen, Spritzern und Austrocknen.Für Elektroden mit einem Durchmesser von bis zu 13 mm.
  • Große Flasche mit einem festen Deckel zum Verhindern der Verdunstung von Aufbewahrungslösung und einem O-Ring-Deckel für die Verwendung mit Elektroden
  • Kleine Flasche mit einem O-Ring-Deckel als preisgünstige Alternative, wenn die Aufbewahrungslösung normalerweise entsorgt und nicht wiederverwendet wird
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektroden
Typ Aufbewahrungsflasche für Elektroden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt Elektroden vor Stößen, Spritzern und Austrocknen
Enthält Eine massive Kappe zur Reduzierung der Verdampfung der Aufbewahrungslösung und ein O-Ring zur Verwendung mit Elektroden
Höhe (metrisch) 279.4 mm
Durchmesser (metrisch) Verschluss 279.4 mm