Learn More
Cole-Parmer™ 1M S8/BNC KABEL
Geeignetes Kabel für die schnelle und hochgenaue pH-Elektrode der Serie 29045. Cole-Parmer™-Elektrodenkabel, 29045-Serie pH-Elektrode ist ein S8-zu-BNC-Anschlusskabel.
Marke:  Cole-Parmer™ 29045-55
Artikelnummer. 11760859
  • 123.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S8 zu BNC
  • 1 Meter langes Kabel
  • Für pH-Elektroden der Serie 29045
Spezifikation
Spezifikation
S8 zu BNC
pH-Elektroden der Serie 29045
Elektrodenkabel