Learn More
Euro Protection™ Elektroschutzhandschuhe
Click to view available options
:
Größe 9
Beschreibung
- Isolierhandschuhe für spannungsführende Arbeiten
- Hoher dielektrischer Schutz
- Maximale Betriebsspannung: 1000V
- Prüfspannung: 5000V
- Ergonomische Form
- Leicht gepudert, um das An- und Ausziehen zu erleichtern
- In natürlicher Latexhonigfarbe
- Bündchen ohne Bypass
- Empfohlen für die Verwendung mit Lederüberhandschuhen für zusätzlichen Schutz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN60903:2003CEI 60903:2014EPI Kategorie III (Richtlinie 89/686/EEC) EN420 |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Gepudert | Gepudert |
| Größe | 9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arbeiten unter Strom |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Überhandschuhe aus Leder |
| Länge (metrisch) | 41 cm (28 und 36 cm auf Anfrage) |
| Spannung | Max: 100V |