Learn More
IKA™ ElectraSyn 2.0-Paket
Artikelnummer. 15840274 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Displaytyp:
TFT
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15840274
Marke: IKA™ 0020008980
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Kombination aus Potentiostat, Analysegerät und Rührplatte mit Fläschchen, Halter und Elektroden.
  • Kombiniert Elektrochemie und synthetische organische Chemie auf einzigartige Weise
  • Drei Produkte in einem: Potentiostat, Analysegerät, Rührplatte
  • Erleichtert die Massenübernahme der Elektrochemie für die präparative organische Synthese
  • Das Ready-to-go-Paket enthält alles, was Sie für Ihr erstes Experiment benötigen
  • Für Zubehör wie ein Karussell, das sechs parallele Reaktionen, Elektroden verschiedener Materialien und Größen sowie eine Reihe von Fläschchen ermöglicht
  • Die für iPhone und Android erhältliche ElectraSyn App ermöglicht die Überwachung von Reaktionen und CV-Experimenten, die Datenübertragung und verschiedene andere Funktionen
  • Gerätemerkmale und -kapazitäten:
    • Standardisierung
    • Analytische Kompetenz
    • Modularität
    • Anwenderfreundliche Benutzeroberfläche:
    • Rührleistung
    • Zukunftssicher
    • Branchenführendes Display
    • Ästhetisches Design
    • Konnektivität
    • Einfacher Transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Rührmenge: 0,1 L
Displaytyp TFT
Ausgänge 100 mA, 30/10 V
Bereich Drehzahlbereich: 50-1500 U/min
Abmessungen (L x B x H) 130 x 150 x 250 mm
Gewicht (metrisch) 1,4 kg
Spannung 100-240 V, Nennspannungseingang: 48 VDC, Ausgang, 30/10 V
Wirkleistung Leistungsaufnahme: 39,84 W, Motornennleistung: 9 W