Learn More
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
GREENER_CHOICE
Dank patentierter Dual Action Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
Marke:  Agilent BioTek 406PUB1-SN
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17287899
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der BioTek EL406 Waschgerät-Spender ist ein kompaktes Gerät, das schnelle, vollständige Plattenwäsche und drei Reagenzienspender bietet. Die EL406 Funktionen umfassen Waschen und Abgabe für Standardassays sowie biomagnetische Trennung und Vakuumfiltrationsprotokolle
Der Dual-Action Verteiler optimiert das Waschen für lose anhaftende Zelleinschichten. Der patentierte Ultrasonic Advantage verhindert Verstopfungen in den Verteilerröhrchen vor dem Waschen, um Assay-Ausfälle zu reduzieren. Dieser modulare Platten-Waschgerät-Spender bietet Flexibilität mit Spritzenpumpen- und Peristaltikpumpen-Spendern sowie Plattenwäsche auf einer einzigen Plattform.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender > Ein Reagenzien-Dispenser; 96-Schlauchverteiler