Learn More
Agilent BioTek EL406 Mikrotiterplatten-Reinigungsgerät/-Spender
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17287889 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
406PSU0LB.
406PSU0SB.
406PSUB1
406PSUB1LB.
406PSUB1SB.
406PSUB2LB.
406PSUB2SB.
406PSUB3.
406PSUB3LB.
406PUB1.
406PUB3.
406SNA0LB.
Gehäuse 406PF
Gehäuse 406PSNA4
Gehäuse 406SNA4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17287889
Marke: Agilent BioTek 406PSU0SBSN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dank patentierter Dual Action Kammer können die Platten schnell und vollständig gewaschen werden
Der BioTek EL406 Waschgerät-Spender ist ein kompaktes Gerät, das schnelle, vollständige Plattenwäsche und drei Reagenzienspender bietet. Die EL406 Funktionen umfassen Waschen und Abgabe für Standardassays sowie biomagnetische Trennung und Vakuumfiltrationsprotokolle
Der Dual-Action Verteiler optimiert das Waschen für lose anhaftende Zelleinschichten. Der patentierte Ultrasonic Advantage verhindert Verstopfungen in den Verteilerröhrchen vor dem Waschen, um Assay-Ausfälle zu reduzieren. Dieser modulare Platten-Waschgerät-Spender bietet Flexibilität mit Spritzenpumpen- und Peristaltikpumpen-Spendern sowie Plattenwäsche auf einer einzigen Plattform.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichen; ETL-gelistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±3 %; Dispensierung: ±1 μl bei 5 μl, +1 μl bei 20 μl, ±1 % bei 100 μl
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Flaschen Optional (1 oder 2 l)
Präzision Waschlösung: < 3 % CV (modellabhängig); Dispensieren (Spritzenpumpe): ≤ 5 % CV bei 5 μl, ≤ 2,5 % CV bei 20 μl, ≤ 1 % CV bei 100 μl
Dispensiervolumen 500 bis 3000 μl/Well
Plattentyp 96-, 384- und 1536-Well-Platten, niedriges Profil und Standardhöhe, feste Platten und Filterboden (Option)
Restvolumen ≤ 2 μl/Well
Waschgeschwindigkeit 96 Wells: 300 μl/Well, 96-Röhrchen-Verteiler: 13 s; 384 Wells: 100 μl/Well, 192-Röhrchen-Verteiler: 17 s; 1536 Wells: 10 μl/Wells, zwei 32-Röhrchen-Verteiler: 36 Sekunden
Einweichzeit Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min.
Typ Mikrotiterplatten-Waschgerät/Spender
Gewicht (metrisch) 14,5 kg
Waschzyklen 1 bis 250
Flussrate Hoher bis niedriger Durchfluss; Optimierte Raten für Zellassays
Frequenz 50/60 Hz
Modell 406PSU0SB.
Schritten 1 μl
Enthält 1536-Well-Mikrotiterplatten-Waschen und -Ausgabe (kleine Bohrung, saphirbestückte Röhrchen); 1 Reagenzien-Spender-Modul – 1 Peristaltikpumpe (autoklavierbar, 8 Spitzen (1 x 8) Kassette/saphirbestückt, Stahl- oder Kunststoffspitzen); 2-Reagenzien-Spender-Modul – 2 Spritzenpumpen (autoklavierbar/(2) 16-Röhrchen (1 x 16) Verteiler/Stahlröhrchen); Ultrasonic Advantage
Breite (angloamerikanisch) 16,5 in.
Breite (metrisch) 42 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,5 in.
Höhe (metrisch) 31,8 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 18 in.
Tiefe (metrisch) 46 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 32 lb.
Spannung 100/240 V