Learn More
UVP UV-Lampe der EL-Serie
Artikelnummer. 11768241
Click to view available options
Modell:
Gehäuse UVL-24
Gehäuse UVL-26
Gehäuse UVLS-26
Gehäuse UVM-57
Gehäuse UVS-28
UVLM-28
UVLS-24
UVLS-28
UVM-16
UVS-16
Länge (metrisch):
249 mm
302 mm
376 mm
378 mm
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11768241
Brand: UVP 95026702
Only null left
Add to basket
Add to basket
Verwenden Sie diese Lampen für Labor- und Inspektionsanwendungen. UV-Lampen der UVP™ EL-Serie werden mit einem langlebigen, extrudierten Metallgehäuse und kratzfester Pulverfarbe hergestellt.
  • Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen
  • Sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden
  • Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung
Specifications
Wirkleistung 4 W
Wavelength 365 nm
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 249 x 97 mm
Länge (metrisch) 249 mm
Modell Gehäuse UVL-24
Breite (metrisch) 97 mm
Produkttyp UV-Lampe