Learn More
UVP UV-Lampe der EL-Serie
Verwenden Sie diese Lampen für Labor- und Inspektionsanwendungen. UV-Lampen der UVP™ EL-Serie werden mit einem langlebigen, extrudierten Metallgehäuse und kratzfester Pulverfarbe hergestellt.
Marke: UVP 95-0251-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Das robuste Design eignet sich hervorragend für hohe Beanspruchungen
- Sind leicht und können einfach gehalten oder für den freihändigen Betrieb im Ständer oder Schrank platziert werden
- Der integrierte Reflektor verbessert die UV-Beleuchtung
Spezifikation
UV-Lampe | |
8 W | |
Weiß | |
8 W, 230 V, 50 Hz | |
376 mm | |
96 mm |
230 V | |
365/302 nm | |
376 x 96 mm | |
50 Hz | |
UVLM-28 |