Learn More
Thermo Scientific™ EK-Immersionskühler
Artikelnummer. 10079050 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich:
-90 ° bis +40 ° C
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10079050
Marke: Thermo Scientific™ 3291901
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vereinfacht die direkte Kühlung von kleinen Probenmengen. In Kombination mit Thermostaten offener Bäder ergibt sich eine zuverlässige und flexible Alternative zur Leitungswasser-Kühlung, die das Hantieren mit Trockeneis oder LN2 überflüssig macht.
Eine einfache Lösung zum direkten Kühlen geringer Probenmengen. Thermo Scientific™ EK Immersionskühler bieten breite Temperaturbereiche und können durch eingebaute Regelungssysteme reguliert werden. Sie sind für den Einsatz mit Thermostaten offener Bäder gedacht und stellen die einfachste Möglichkeit zum Kühlen kleiner Proben dar. Eine zuverlässige und flexible Alternative zur Leitungswasser-Kühlung, die das Hantieren mit Trockeneis oder Flüssigstickstoff überflüssig macht und Zeit sowie Geld spart. Alle Modelle werden mit FCKW-freiem Kältemittel betrieben.
Modelle EK20 und EK30
  • Dieser luftgekühlte Kühlkreis eignet sich für individuelle Kühlanwendungen wie die Kühlung kleiner Probenvolumina, das Abführen von Reaktionswärme und als Alternative zur Leitungswasser-Kühlung
  • Der EK20 ist für Wannen mit einer Tiefe von 15 cm vorgesehen. Die Endtemperatur von -25 °C wird in einem 5 l-Dewar-Gefäß erreicht
  • Der EK30 ist für Wannen mit einer Tiefe von 20cm vorgesehen. Die Endtemperatur von -30 °C wird in einem 5 l-Dewar-Gefäß erreicht
Modelle EK45 und EK90
  • Universalkühler mit eigenem Regler für eine Temperaturgenauigkeit von ca. 1 ° bis 2 °C
  • Geeignet für individuelle Kühlanwendungen wie die Kühlung kleiner Probenvolumen oder das Abführen von Reaktionswärme
  • Luftgekühlter Kühlkreis, digitale Temperaturanzeige
  • EK45: Erreicht Temperaturen bis -45 °C in einem 5 l-Dewar-Gefäß
  • EK90: Erreicht Temperaturen bis -90 °C in einem 5 l-Dewar-Gefäß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EK 90 Temperatur-Sollwert-Option, flexible Sonde, 230 V/50 Hz
Kühlleistung 350 W bei 20 °C; 280 W bei 10 °C; 170 W bei 40 °C; 100 W
Temperaturbereich -90 ° bis +40 ° C
Modell EK90
Länge (angloamerikanisch) Schlauch 59 in.
Länge (metrisch) Schlauch 150cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V