Learn More
Human EIF2AK2 (PKR), GST Tag Recombinant Protein
Human EIF2AK2 (PKR), GST Tag Recombinant Protein
630.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002750.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 62.2 kDa |
Gen-Alias | EIF2AK2 (PKR) |
Kinase-Familie | PEK Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10022913
|
Invitrogen
PV4821 |
10μg |
630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
EIF2AK2 (PKR) is one of 4 kinases that specifically phosphorylate Ser51 of translation initiation factor eIF2-alpha in response to various environmental stresses. EIF2AK2 plays a key role in antiviral defense mediated through its direct activation by double-stranded RNA produced by viral infection.Spezifikation
NP_002750.1 | |
62.2 kDa | |
PEK Kinase Family | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: Other | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
EIF2AK2 (PKR) | |
aa 252-551 | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 50% glycerol, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 150 mM NaCl, 2 mM DTT Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors |